Learn More
Tanshinone I, MedChemExpress
Descripción
Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tanshinone I |
| CAS | 568-73-0 |
| Color | Dark Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H12O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Tanshinone A |
| Información de solubilidad | DMSO : 2 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC=C4C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 276.29 |
| Mostrar más |