Learn More
Ácido tánico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10484745 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 KG
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10484745 5kg Tambor de plástico 5 KG
10702631 5 g Frasco de vidrio 5 g
10174070 500g Frasco de plástico 500 g
10702441 1kg Frasco de plástico 1 Kg
4 options
Código de producto. 10484745
Marca: Thermo Scientific Acros 202420051
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1401-55-4
Fórmula molecular C76H52O46
Peso molecular (g/mol) 1701.206
Número MDL MFCD00066397
Clave InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Sinónimo tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tannic acid
Punto de fusión de 218,0 °C
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Índice Merck 15, 9184
Información de solubilidad Solubilidad en agua:250 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en glicerol, etanol y acetona; prácticamente insoluble en benceno, CHCl3, éter dietílico, éter de petróleo, Cs2, ccl4, hexano;, ligeramente soluble en etanol anhidro.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1701.23
Porcentaje de pureza 95%
Densidad 198g/mL
Cantidad 5kg
Temperatura de inflamación de 198 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 12,0% máx.
Envase Tambor de plástico
Forma física Gránulos