Learn More
3M™ Kit de respuesta a derrames de camiones cisterna
Descripción
- Diseñado para absorber y contener pequeños derrames y fugas
- El tamaño compacto es conveniente para camiones, departamentos de transporte y áreas de transferencia de aceite
- El kit se guarda fácilmente en espacios reducidos, como detrás del asiento del conductor
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 l |
| Tipo | Kit de derrames de absorbentes |
| Para utilizar con (aplicación) | Absorción/retención de pequeños derrames y fugas |
| Modelo | TSK-15 |
| Cantidad de embalaje | 5 paquete |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 490 x 430 x 160 mm |
| Longitud (métrico) | 490 mm |
| Anchura (métrico) | 430 mm |
| Altura (métrico) | 160 mm |