Descripción
- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE)
- Elimine los costes asociados con la limpieza y la validación de los depósitos
- Reduzca los costes de mano de obra y aumente el tiempo de respuesta
- Elimine los riesgos asociados con la contaminación cruzada
- Ayude a prolongar la vida útil de los tanques reutilizables, lo que tiene como resultado una reducción de los gastos de capital
- Sometidos a radiación gamma, envasados individualmente
- Opciones con refuerzo y sin refuerzo
- Disponibles en muchos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 l |
| Material | LDPE |
| Capacidad (imperial) | 0,0528 gal |
| Fondo (imperial) | 36 in |
| Fondo (métrico) | 91,44 cm |
| Diámetro (imperial) | 22 in |
| Diámetro (métrico) | 55,88 cm |
| Forma | Cilíndrico |
| Tamaño | 55,9 cm x 91,4 cm (22 x 36 pulg) |
| Tipo de producto | Revestimiento del depósito con refuerzo |