Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ HTR1A-bla U2OS Cells
Descripción
Tango™ HTR1A-bla U2OS cells contain the human Serotonin Type 1a receptor (HTR1A) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. Tango™ HTR1A-bla U2OS DA cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of 5-CT (Figure 1). In addition, Tango™ HTR1A-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_000524 |
| Entrada del ensayo | Selección de arrestina beta basada en células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Células K1857 Tango™ HTR1A-UAS-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ HTR1A-UAS-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo Tango™ HTR1A-UAS-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Las células Tango™ HTR1A-UAS-bla CHO-K1 se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Cola citoplasmática | Cola de AVPR2 GPCR |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Símbolo de gen | HTR1A |
| Clase de proteínas humanas | Receptor acoplado a proteína G (GPCR) |
| Incluye | Células HTR1A-UAS-bla CHO-K1, protocolo de ensayo HTR1A-UAS-bla CHO-K1, certificado de análisis |
| Mostrar más |