Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ EDNRA-bla U2OS Cells
Código de producto. 10648498
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10648498
Marca: Thermo Scientific™ K1444
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The Tango™ EDNRA-bla U2OS cells contain the human Endothelin Receptor A (EDNRA) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
The Tango™ EDNRA-bla U2OS cells contain the human Endothelin Receptor A (EDNRA) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ EDNRA-bla U2OS cell line has been functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of ET-1. The EDNRA cells have been tested for assay performance under variable assay conditions. These data are available in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Endothelin receptor type A (ENDRA) mediates signaling of endothelin proteins that regulate several critical biological processes, including development and function of blood vessels, production of certain hormones, and stimulation of cell growth and division. Defects in EDNRA-mediated signaling have been implicated in a wide range of diseases, including cancer, hypertension, and cardiovascular disorders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NM_001957
Entrada del ensayo Selección de arrestina beta basada en células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento (Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
o Células Tango™ EDNRA-bla U2OS
o Protocolo de ensayo Tango™ EDNRA-bla U2OS
o Certificados de análisis
Las células Tango™ EDNRA-bla U2OS se envían en hielo seco. Transferir a nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato.
Cola citoplasmática Cola de AVPR2 GPCR
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) GPCR
Símbolo de gen EDNRA
Incluye Células EDNRA-bla U2OS, protocolo de ensayo EDNRA-bla U2OS, certificado de análisis
Estado de la población Conjunto de células estables
Línea de productos Tango
Cantidad 2 x 106 células
Gen marcador BLA (betalactamasa)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Entrada diana EDNRA
Tipo Células en proceso de división
Línea de células U2OS
System Type Tango™
Druggable Target GPCR