Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ EDG7-bla U2OS Cells
Descripción
Tango™ EDG7-bla U2OS cells contain the human Endothelial Differentiation Gene 7 (EDG7) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The Tango™ EDG7-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of LPA. In addition, Tango™ EDG7-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_012152.1 |
| Entrada del ensayo | Selección de arrestina beta basada en células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las líneas celulares Tango™ se envían con hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Cola citoplasmática | Cola nativa |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Clase de proteínas humanas | Receptor acoplado a proteína G (GPCR) |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Línea de productos | Tango |
| Mostrar más |