Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CCR6-bla U2OS DA Assay Kit
Descripción
The Tango™ CCR6-bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-C motif) Receptor 6 (CCR6) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CCR6-bla U2OS cells cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ CCR6-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_004367.3 |
| Entrada del ensayo | Selección de arrestina beta basada en células |
| Estado de célula | Células de división detenida |
| Contenido y almacenamiento | Kit de ensayo K1765 Tango™ CCR6-bla U2OS DA Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar en 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ CCR6-bla U2OS DA • Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 µg • Solución D • Protocolo de ensayo Tango™ CCR6-bla U2OS DA • Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células Tango™ CCR6-bla U2OS DA se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Cola citoplasmática | Cola nativa |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | GPCR |
| Símbolo de gen | CCR6 |
| Incluye | Células CCR6-bla U2OS DA Tango™, kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 μg, solución D, protocolo de ensayo CCR6-bla U2OS DA Tango™, protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, certificado de análisis |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Mostrar más |