Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CCR3-bla U2OS Cells
Descripción
The Tango™ CCR3-bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 3 (CCR3) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CCR3-bla U2OS cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Eotaxin. In addition, Tango™ CCR3-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_001837.2 |
| Entrada del ensayo | Selección de arrestina beta basada en células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Contenido: Células K1815 Tango™ CCR3-bla U2OS (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ CCR3-bla U2OS • Protocolo de ensayo Tango™ CCR3-bla U2OS • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células Tango™ CCR3-bla U2OS se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Cola citoplasmática | Cola nativa |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Símbolo de gen | CCR3 |
| Clase de proteínas humanas | Receptor acoplado a proteína G (GPCR) |
| Incluye | Células CCR3-bla U2OS, protocolo de ensayo CCR3-bla U2OS, certificado de análisis |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.