Learn More
Thermo Scientific™ Células Tango™ AGTR1-bla U2OS
Descripción
Tango™ AGTR1-bla U2OS cells contain the human Angiotensin Receptor 1 (AGTR1) (AGTR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The Tango™ AGTR1-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of Angiotensin II (Figure 1). In addition, Tango™ AGTR1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_032049.2 |
| Entrada del ensayo | Selección de arrestina beta basada en células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Células K1443 Tango™ AGTR1-UAS-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ AGTR1-UAS-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo Tango™ AGTR1-UAS-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Las células Tango™ AGTR1-UAS-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Cola citoplasmática | Cola nativa |
| Descripción | Células Tango™ AGTR1-bla U2OS, 8 x 106 células, cantidad de células ∽ 8 000 000 células/vial a 8 000 000 células/ml, línea de células U2OS, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Símbolo de gen | AGTR1 |
| Clase de proteínas humanas | Receptor acoplado a proteína G (GPCR) |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.