missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tangeretin, MedChemExpress

Código de producto. 16424767
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16424767 50 mg 50 miligramos
16458996 100 mg 100 miligramos
16408878 10 mg 10 miligramos
16401318 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16424767

Marca: Medchem Express HYN0133

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tangeretin (Tangeritin), a flavonoid from citrus fruit peels, has been proven to play an important role in anti-inflammatory responses and neuroprotective effects in several disease models, and is a Notch-1 inhibitor.

Tangeretin (Tangeritin), a flavonoid from citrus fruit peels, has been proven to play an important role in anti-inflammatory responses and neuroprotective effects in several disease models, and is a Notch-1 inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tangeretin
CAS 481-53-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo Tangeritin NSC53909 NSC618905
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (67.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C(OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C13
Peso molecular (g/mol) 372.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.37
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.