Learn More
TAN Solvent, Chem-Lab
Código de producto. 13427846
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
13427846 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 13427846
Marca: Chem-Lab CL02.2009.5000
Se utiliza para determinar el sub de todos los compuestos ácidos presentes en una muestra. Disolvente TAN, Chem-Lab (número total de ácido) contiene 50 % C7H8 + 49,5 % IPA + 0,5 % H2O por volumen.
Para uso en laboratorio de acuerdo con ASTM D-664, D-974, D-3242, D-3339 para determinar el número total de ácidos. Está disponible en un frasco de 5 l.
Especificaciones
CAS 67-63-0, 7732-18-5
Punto de ignición 425°C
Densidad 0.83g/mL
Forma física Líquido
Fórmula molecular C7H8
Número MDL MFCD00008512
Color Incolora
Solubilidad Poco soluble en agua, soluble en tolueno
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC tolueno
Peso molecular (g/mol) 92.14
Cantidad 5 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5L SOLUTION MEASUREMENT TAN
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: toluene, propan-2-ol