Learn More
Brady™ Tamper-evident Thermal Transfer Vinyl Labels
Código de producto. 11573804
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
11,1 mm
Etiquetas por fila:
4
5
Repetición vertical (métrico):
7,6 mm
8,9 mm
13,6 mm
Anchura (métrico):
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Etiquetas por fila Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11573804 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 rollo
11533754 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 rollo
11543754 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11573804 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 030242
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Printable, tamper-evident vinyl labels for Thermal Transfer Printers.
  • Designed to fracture easily in order to show signs of product tampering and prevent one-piece label removal
  • Use caution when removing from liner, as material is fragile
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color White
Acabado Satin
Formato Die-cut
Material Vinyl (Tamper-resistant)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling, Security Identification
Para utilizar con (equipo) Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm
Repetición horizontal (métrico) 17.8 mm
Etiquetas por fila 4
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Modelo THT-14-7351-10
N.° por paquete 10000 Label(s) / Roll
Cantidad 10.000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0.0026 in.
Grosor (métrico) 0.066 mm
Repetición vertical (métrico) 7,6 mm
Dimensions (LxW) 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Longitud (imperial) 0.2 in.
Anchura (imperial) 0.65 in.
Anchura (métrico) 16,5 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 16.51 mm
Altura (imperial) 0.2 in.
Altura (métrico) 5,1 mm
Alternate Part Number THT-14-7351-10