Learn More
DWK Life Sciences Anillo de vertido a prueba de manipulación, boca estrecha, PP
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Tapón de rosca sin revestimiento de polipropileno azul, a prueba de manipulación para frascos de vidrio sodocálcico de boca estrecha/forma alta con rosca DIN.
- Anillo a prueba de manipulación
- Sin revestimiento
- Rosca DIN de forma alta
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Anillos de vertido |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras y reactivos; recogida de muestras; transporte y transporte |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |