Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Thermal Transfer Printable Labels, 76 mm Core
Código de producto. 11593754
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
11,1 mm
25,4 mm
50,8 mm
Etiquetas por fila:
1
4
5
Repetición vertical (métrico):
7,6 mm
8,9 mm
13,6 mm
28,6 mm
54 mm
Anchura (métrico):
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Altura (métrico) Etiquetas por fila Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11593754 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 rollo
11503764 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 rollo
11533764 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm 1 rollo
11543764 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm 1 rollo
11513764 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 rollo
11553764 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 rollo
6 options
Código de producto. 11593754
Marca: Brady™ 030178
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Printable, tamper-evident, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
  • Tamper-evident acrylic adhesive
  • For smooth surfaces
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL Recognized
Tipo de adhesivo Acrylic
Recubrimiento None
Color Silver
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Metallized Polyester (Tamper-evident)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling, Security Identification
Para utilizar con (equipo) Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm
Repetición horizontal (métrico) 17.8 mm
Etiquetas por fila 4
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Modelo THT-14-438-10
N.° por paquete 10000 Label(s) / Roll
Cantidad 10.000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +104°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +40 °C
Grosor (imperial) 0.0033 in.
Grosor (métrico) 0.084 mm
Repetición vertical (métrico) 7,6 mm
Dimensions (LxW) 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Longitud (imperial) 0.2 in.
Anchura (imperial) 0.65 in.
Anchura (métrico) 16,5 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 16.51 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 16.5 mm
Altura (imperial) 0.2 in.
Altura (métrico) 5,1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 5.1 mm
Alternate Part Number THT-14-438-10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.