Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Thermal Transfer Printable Labels, 76 mm Core
Código de producto. 11553764
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
11,1 mm
25,4 mm
50,8 mm
Etiquetas por fila:
1
4
5
Repetición vertical (métrico):
7,6 mm
8,9 mm
13,6 mm
28,6 mm
54 mm
Anchura (métrico):
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Altura (métrico) Etiquetas por fila Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11553764 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 rollo
11593754 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 rollo
11503764 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 rollo
11533764 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm 1 rollo
11543764 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm 1 rollo
11513764 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 rollo
6 options
Código de producto. 11553764
Marca: Brady™ 030184
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Printable, tamper-evident, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
  • Tamper-evident acrylic adhesive
  • For smooth surfaces
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL Recognized
Tipo de adhesivo Acrylic
Recubrimiento None
Color Silver
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Metallized Polyester (Tamper-evident)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, General Identificatio, Security Identification
Para utilizar con (equipo) Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Modelo THT-19-438-1
N.° por paquete 1000 Label(s) / Roll
Cantidad 1000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +104°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +40 °C
Grosor (imperial) 0.0033 in.
Grosor (métrico) 0.084 mm
Repetición vertical (métrico) 54 mm
Dimensions (LxW) 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Longitud (imperial) 2 in.
Anchura (imperial) 3 in.
Anchura (métrico) 76,2 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 76.20 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 76.2 mm
Altura (imperial) 2 in.
Altura (métrico) 50,8 mm
Altura del área de impresión (métrico) 50.8 mm
Alternate Part Number THT-19-438-1