Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles Tammann Al-23
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.2mL
1mL
2.3mL
5 ml
8mL
17mL
30 ml
90mL
123mL
180mL
300mL
490mL
790mL
1070mL
Diámetro exterior (métrico):
3mm
5mm
6mm
8mm
10mm
15mm
20mm
28mm
38mm
47mm
58mm
Diámetro interior (métrico):
30 mm
50 mm
80 mm
100 mm
190 mm
280 mm
390 mm
Altura (métrico):
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
20mm
24mm
25mm
34mm
44mm
55mm
68mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 390 mm |
| Material | Al-23 |
| Cantidad | 1 pieza |
| Capacidad (métrico) | 1070mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 58mm |
| Altura (métrico) | 68mm |
| Product Type | Crisoles Tammann Al-23 |