Learn More
- Home
- Products
- Equipos para laboratorios especializados
- Crisoles
- Thermo Scientific Chemicals Crisoles Tammann Al-23
Thermo Scientific Chemicals Crisoles Tammann Al-23
Código de producto. 15433545| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15433545 | 5 ml | 8mm | 100 mm | 12mm | cada uno |
| 15403545 | 0.2mL | 3mm | 30 mm | 6mm | cada uno |
| 15423545 | 2.3mL | 6mm | 80 mm | 10mm | cada uno |
| 15443545 | 8mL | 10mm | 100 mm | 15mm | cada uno |
| 15413545 | 1mL | 5mm | 50 mm | 8mm | cada uno |
| 15463545 | 17mL | 15mm | 100 mm | 20mm | cada uno |
| 15483545 | 90mL | 20mm | 280 mm | 24mm | cada uno |
| 15493545 | 30 ml | 20mm | 100 mm | 25mm | cada uno |
| 15443555 | 790mL | 58mm | 280 mm | 68mm | cada uno |
| 15403555 | 123mL | 28mm | 190 mm | 34mm | cada uno |
| 15423555 | 300mL | 38mm | 280 mm | 44mm | cada uno |
| 15413555 | 180mL | 28mm | 280 mm | 34mm | cada uno |
| 15433555 | 490mL | 47mm | 280 mm | 55mm | cada uno |
| 15453555 | 1070mL | 58mm | 390 mm | 68mm | cada uno |
Código de producto. 15433545
Marca: Thermo Scientific Chemicals 033055.KF
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 100 mm |
| Material | Al-23 |
| Cantidad | 1 pieza |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 8mm |
| Altura (métrico) | 12mm |
| Product Type | Crisoles Tammann Al-23 |