Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles Tammann Al-23
Código de producto. 15413545
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.2mL
1mL
2.3mL
5 ml
8mL
17mL
30 ml
90mL
123mL
180mL
300mL
490mL
790mL
1070mL
Diámetro exterior (métrico):
3mm
5mm
6mm
8mm
10mm
15mm
20mm
28mm
38mm
47mm
58mm
Diámetro interior (métrico):
30 mm
50 mm
80 mm
100 mm
190 mm
280 mm
390 mm
Altura (métrico):
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
20mm
24mm
25mm
34mm
44mm
55mm
68mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15413545 1mL 5mm 50 mm 8mm cada uno
15403545 0.2mL 3mm 30 mm 6mm cada uno
15423545 2.3mL 6mm 80 mm 10mm cada uno
15433545 5 ml 8mm 100 mm 12mm cada uno
15443545 8mL 10mm 100 mm 15mm cada uno
15463545 17mL 15mm 100 mm 20mm cada uno
15483545 90mL 20mm 280 mm 24mm cada uno
15493545 30 ml 20mm 100 mm 25mm cada uno
15443555 790mL 58mm 280 mm 68mm cada uno
15403555 123mL 28mm 190 mm 34mm cada uno
15423555 300mL 38mm 280 mm 44mm cada uno
15413555 180mL 28mm 280 mm 34mm cada uno
15433555 490mL 47mm 280 mm 55mm cada uno
15453555 1070mL 58mm 390 mm 68mm cada uno
14 options
Código de producto. 15413545
Marca: Thermo Scientific Chemicals 033053.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 50 mm
Material Al-23
Cantidad 1 pieza
Capacidad (métrico) 1mL
Diámetro exterior (métrico) 5mm
Altura (métrico) 8mm
Product Type Crisoles Tammann Al-23