missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAME hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16456136
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16456136 100 mg 100 miligramos
16481757 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16456136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13255A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TAME hydrochloride is an inhibitor of anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C or APC), which binds to APC/C and prevents its activation by Cdc20 and Cdh1, produces mitotic arrest. TAME hydrochloride is not cell permeable.

TAME hydrochloride is an inhibitor of anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C or APC), which binds to APC/C and prevents its activation by Cdc20 and Cdh1, produces mitotic arrest. TAME hydrochloride is not cell permeable.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TAME hydrochloride
CAS 1784-03-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H23ClN4O4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 155 mg/mL (409.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (263.94 mM)
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(N[C@H](C(OC)=O)CCCNC(N)=N)(=O)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 378.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.87
Porcentaje de pureza 98.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.