missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Taltirelin, MedChemExpress
Descripción
Taltirelin (TA0910) is a superagonist at thyrotropin-releasing hormone receptor (TRH-R) with an IC50 of 910 nM and EC50 of 36 nM for stimulating an increase in cytosolic Ca2+ concentration (Ca2+ release).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taltirelin |
| CAS | 103300-74-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H23N7O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | TA-0910 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (246.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (246.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N(CCC1)[C@@H]1C(N)=O)[C@@H](NC([C@@H](NC2=O)CC(N2C)=O)=O)CC3=CN=CN3 |
| Peso molecular (g/mol) | 405.41 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?