Learn More
Invitrogen™ Talquetamab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30284680
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
30284680 100 μg 100 microgramos
30283127 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 30284680
Marca: Invitrogen™ MA560129
Talquetamab Recombinant Monoclonal Antibody
Talquetamab Recombinant Monoclonal Antibody for SPR, Flow, ELISA, Functional
Talquetamab (JNJ-64407564) is a bispecific antibody that targets CD3, which is expressed on T-cells, and GPRC5D, which is highly expressed in multiple myeloma cells. Talquetamab (JNJ-64407564) is being investigated in a Phase 1 clinical study to treat relapsed or refractory multiple myeloma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Talquetamab Humanized
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Alias de gen JNJ-64407564
Especie del huésped Human
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG4