Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje de forma alta
Click to view available options
Diámetro (métrico):
38 mm
48 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción |
| Cantidad | 6Pack |
| Número de tapón | NS 40/12 |
| Línea de productos | Frasco |
| Tipo de producto | Frasco de pesaje |
| Diámetro (métrico) | 38 mm |