Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de porcelana de perfil alto sin tapa
Código de producto. 12306517
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
11 ml
24mL
40mL
120mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12306517 40mL paquete de 10
12376507 11 ml 10 PCS
12396507 24mL paquete de 10
12338825 120mL paquete de 5
4 options
Código de producto. 12306517
Marca: Haldenwanger™ L 79C/2/STEMPE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de perfil alto de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 40mL
Diámetro exterior (métrico) 40mm
Altura (métrico) 50mm
Product Type Crisoles de porcelana de perfil alto