Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fusión de porcelana de perfil alto
Código de producto. 10109590
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40mL
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10109590 40mL 1 PCS
10159680 50 ml 1 PCS
2 options
Código de producto. 10109590
Marca: Haldenwanger™ L 79C/2/STEMPE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de fusión de perfil alto de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 40mL
Diámetro exterior (métrico) 40mm
Altura (métrico) 50mm
Product Type Crisoles de fusión de porcelana