Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 3,5 ml |
| Modelo | Perfil alto |
| Estilo de la base | Plano |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Cantidad | 666/paq. |
| Altura (métrico) | 46 mm |
| Mostrar más |