Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio para muestras
Código de producto. 15324779 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 666
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15324779 3,5 ml paquete de 666
1 options
Código de producto. 15324779
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con tapones a presión. Los viales de vidrio para muestras Fisherbrand™ están fabricados con vidrio neutro transparente de tipo 1B.
  • Fondo plano
  • Vidrio de borosilicato
  • Adecuado para aplicaciones de recogida de muestras, visualización, almacenamiento, diagnóstico y medios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 3,5 ml
Modelo Perfil alto
Estilo de la base Plano
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón a presión
Cantidad 666/paq.
Altura (métrico) 46 mm
Tipo de producto Vial de fondo plano