Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Código de producto. 30286527 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,75 mL
3,5 mL
7 mL
10,5 mL
14 mL
21 mL
28 mL
Cantidad:
140/paq.
190/paq.
231/paq.
264/paq.
399/paq.
666/paq.
882/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 140
paquete de 190
paquete de 231
paquete de 264
paquete de 399
paquete de 666
paquete de 882
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
30286527 3,5 mL 666/paq. paquete de 666
30286525 1,75 mL 882/paq. paquete de 882
30286522 7 mL 399/paq. paquete de 399
30286517 10,5 mL 399/paq. paquete de 399
30286518 14 mL 264/paq. paquete de 264
30286521 21 mL 231/paq. paquete de 231
30286514 28 mL 190/paq. paquete de 190
30286508 7 mL 264/paq. paquete de 264
30286519 14 mL 190/paq. paquete de 190
30286504 28 mL 140/paq. paquete de 140
10 options
Código de producto. 30286527
Marca: WHEATON™ 151062
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubular Dram Vials
  • WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
  • Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
  • The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
  • Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 12.75 mm
Material Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Precortados No
Esterilidad Non-sterile
Volumen (métrico) 3,5 mL
Tipo de tapón Screw Cap
Cantidad 666/paq.
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Altura (métrico) 46 mm
Tipo de producto Vial