Descripción
- Con graduación y boquilla
- Se suministra en un paquete de 10
- Con área para etiquetas en las que escribir
- Conforme a DIN 12331/ ISO 3819
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 38 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura exterior (métrico) | 70 mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Scale | Escala impresa |
| Modelo | Perfil alto |