Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados de vidrio borosilicatado de perfil alto
Código de producto. 10632632 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10632632 400 ml paquete de 10
10191391 50 ml paquete de 10
10692242 100 ml paquete de 10
10253681 150 ml paquete de 10
10632442 250 ml paquete de 10
10243731 600 ml paquete de 10
10601672 1000 ml paquete de 10
7 options
Código de producto. 10632632
Marca: BRAND™ 90641
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos vasos de precipitados ofrecen estabilidad mecánica, resistencia a descargas térmicas y productos químicos, y son excelentes para el uso general en laboratorios.
  • Con graduación y boquilla
  • Se suministra en un paquete de 10
  • Con área para etiquetas en las que escribir
  • Conforme a DIN 12331/ ISO 3819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 70 mm
Capacidad (métrico) 400 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura exterior (métrico) 130 mm
Cantidad 10/paq.
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Scale Escala impresa
Modelo Perfil alto