Learn More
Pyrex™ Vasos de precipitados Berzelius de formato alto
Código de producto. 15110157
Change view
Click to view available options
:
Vasos de precipitados graduados Berzelius de formato alto de 400 ml
Código de producto.
15110157 Vasos de precipitados graduados Berzelius de formato alto de 400 ml
1 options
Código de producto. 15110157
Marca: Pyrex™ 3451304
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Vasos de precipitados graduados Berzelius de formato alto de 400 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 400 mL
Incluye Boquilla
Tipo Vaso de precipitados Berzelius de formato alto