Learn More
Invitrogen™ Talin Monoclonal Antibody (8D4)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA547740
Código de producto. 17807098
  • 471.00€ / 100 microlitros
Descripción
The antibody detects a 240 kDa* protein corresponding to the molecular mass of Talin on SDS-PAGE immunoblots of human A431, rat PC12, and rabbit fibroblast cells.
Talin, a multifunctional constituent of cell-substratum attachment sites, is a high molecular weight protein (225-235 kDa) found in variety of tissues and cell types. It is localized at a subset of adherens junctions, specialized cell-cell and cell-matrix associations that are characterized by the presence of filamentous actin at the cytoplasmic face of the junctional complex. In cultured cells, talin is absent from cell-cell junctions and found predominantly at adhesion plaques and in fibrillar streaks underlying cell surface fibronectin. Talin interacts with at least two other proteins that are localized at adhesion plaques, vinculin and integrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Talin
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 1mg/mL BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide
P26039, P54939, Q71LX4, Q9Y490, Q9Y4G6
TLN1, TLN2
Clone 8D4 was generated from purified chicken gizzard talin. The antibody recognizes an epitope within the rod domain of talin from many species, including human, rat, mouse, chicken, and frog.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Chicken
Antibody
IgG1
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
8D4
Unconjugated
TLN2
5730421P04Rik; AI507121; AI787438; AL118320; ILWEQ; KIAA0320; KIAA1027; mKIAA0320; RGD1565416; talin 1; talin 2; talin-1; Talin-2; TLN; Tln1; Tln2
Mouse
Protein A
RUO
21894, 313494, 315776, 395194, 415374, 70549, 7094, 83660
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt