Learn More
Talin-1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235083 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235083 20 μL 20 microlitros
30233646 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30235083
Marca: Proteintech 679921IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The Talin-1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Talin-1. This antibody recognizes human antigen. The Talin-1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Talin-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2E12D10
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes ILWEQ; KIAA1027; TLN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7094
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 270 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1