missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAL1 Mouse anti-Human, Clone: OTI3E2, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17603471
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17603471 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17603471

Marca: Origene Technologies CF503899

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

TAL-1 is a basic helix-loop-helix transcription. It regulates differentiation and survival during hemopoiesis. TAL-1 is also implicated in the genesis of hemopoietic maligcies and it may play an important role in hemopoietic differentiation. It serves as a positive regulator of eryhtroid differentiation. Mutations are associated with T-cell leukemia and melanoma. TAL-1 is know to bind to the LIM domain containing protein Rhombotin-2.

Especificaciones

Antígeno TAL1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E2
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica TAL1
N.º de referencia del gen P17542
Alias de gen SCL, TCL5, bHLHa17, tal-1
Símbolos de los genes TAL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human TAL1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6886
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.