Learn More
Agilent BioTek Take3 and Take3 Trio Micro-Volume Microplates
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
N.º de posiciones:
16
48
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Mida hasta 16 (Take3) o 48 (Take3 Trio) muestras de 2 μl a la vez sin dilución ni tratamiento especial.
- Compatible con los espectrofotómetros Agilent BioTek Eon, Epoch, Synergy, PowerWave XS2
- Incluye el software Gen5 con ácido nucleico preprogramado de microvolumen y proteína protocolos de cuantificación
- Capacidad de detección de absorbancia y fluorescencia
- Fácil mantenimiento: Basta con limpiar las ubicaciones de las muestras
- Diseño robusto
- Take3 Trio tiene dos ubicaciones para las mediciones de BioCell
- Lea micromanchas, biocells o cuvetas estándar
Take3 (11-120-571) ofrece:
- 16 Micropuntos para muestras de 2 μl; dos ubicaciones para mediciones BioCell patentadas (BioCell opcional) y una ubicación para mediciones de cubetas estándar
- 48 micropuntos para muestras de 2 μl; dos ubicaciones para mediciones BioCell patentadas (BioCell opcional)
Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas, cuantificación fluorimétrica in situ de proteínas, mediciones de pureza de proteínas 260/280 y 260/230 , ensayo de BCA in situ de volumen muy bajo, exploración espectral de muestras de volumen único o múltiple bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas, cuantificación fluorométrica in situ de proteínas, mediciones de pureza de proteínas 260/280 y 260/230, ensayo de BCA in situ de volumen muy bajo, exploración espectral de muestras de volumen único o múltiple bajo |
| N.º de posiciones | 16 |