Learn More
TAK-715, MedChemExpress
Código de producto. 16466697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16466697 5 mg 5 miligramos
16480337 50 mg 50 miligramos
16433988 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16466697
Marca: Medchem Express HY10456
MedChemExpress TAK-715 is an orally active and potent p38 MAPK inhibitor with IC50s of 7.1 nM, 200 nM for p38α and p38β, respectively. TAK-715 inhibits casein kinase I (CK1δ/ε) to regulate activation of Wnt/β-catenin signaling. TAK-715 shows good significant efficacy in a rat arthritis model.
TAK-715 is an orally active and potent p38 MAPK inhibitor with IC50s of 7.1 nM, 200 nM for p38α and p38β, respectively. TAK-715 inhibits casein kinase I (CK1δ/ε) to regulate activation of Wnt/β-catenin signaling. TAK-715 shows good significant efficacy in a rat arthritis model.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAK-715
CAS 303162-79-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H21N3OS
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.31 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)NC2=NC=CC(C3=C(N=C(S3)CC)C4=CC=CC(C)=C4)=C2
Peso molecular (g/mol) 399.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.51
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation