Learn More
TAK-580, MedChemExpress
Código de producto. 16466686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16466686 100 mg 100 miligramos
16416398 10 mg 10 miligramos
16408987 5 mg 5 miligramos
16402507 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16466686
Marca: Medchem Express HY15246
MedChemExpress TAK-580 (MLN 2480) is an orally active and selective inhibitor of pan-Raf kinase.
TAK-580 (MLN 2480) is an orally active and selective inhibitor of pan-Raf kinase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAK-580
CAS 1096708-71-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12Cl2F3N7O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo MLN 2480 BIIB-024
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (98.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC(C(N[C@@H](C2=NC=C(C(NC3=NC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C3)=O)S2)C)=O)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 506.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.29
Porcentaje de pureza 98.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease