missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAK-243, MedChemExpress

Código de producto. 16493038
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16493038 10 mg 10 miligramos
16465777 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16493038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100487

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TAK-243 (MLN7243) is a first-in-class, selective ubiquitin activating enzyme, UAE (UBA1) inhibitor (IC50=1 nM), which blocks ubiquitin conjugation, disrupting monoubiquitin signaling as well as global protein ubiquitination. TAK-243 (MLN7243) induces endoplasmic reticulum (ER) stress, abrogates NF-κB pathway activation and promotes apoptosis.

TAK-243 (MLN7243) is a first-in-class, selective ubiquitin activating enzyme, UAE (UBA1) inhibitor (IC50=1 nM), which blocks ubiquitin conjugation, disrupting monoubiquitin signaling as well as global protein ubiquitination. TAK-243 (MLN7243) induces endoplasmic reticulum (ER) stress, abrogates NF-κB pathway activation and promotes apoptosis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TAK-243
Forma física Solid
CAS 1450833-55-2
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20F3N5O5S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo MLN7243
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (96.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC2=CC=NC3=CC(C4=CC=CC(SC(F)(F)F)=C4)=NN23)C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 519.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.52
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.