missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TAFA3/FAM19A3 Antibody (460904), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB4677C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TAFA3/FAM19A3 Monoclonal antibody specifically detects TAFA3/FAM19A3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Especificaciones
| TAFA3/FAM19A3 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 284467 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 460904 | |
| Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| Chemokine-like protein TAFA-3, family with sequence similarity 19 (chemokine (C-C motif)-like), member A3, MGC138473, TAFA3, TAFA-3 | |
| E. coli-derived recombinant human TAFA3/FAM19A3, Ala31-Arg133, Accession # Q7Z5A8 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido