Learn More
TAF1L Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7212011 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16816655 20 μL 20 microlitros
16806655 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16816655
Marca: Proteintech 551701AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody is specific to TAF1L.
TAF1L, also named as TAF (II)210, belongs to the TAF1 family. It may act as a functional substitute for TAF1/TAFII250 during male meiosis, when sex chromosomes are transcriptionally silenced.
Especificaciones
Antígeno TAF1L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.51 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TAF1L
N.º de referencia del gen Q8IZX4
Alias de gen TAF(II)210, TAF1L, TAF2A2, TBP associated factor 1 like, TBP associated factor 210 kDa
Símbolos de los genes TAF1L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 138474
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG