missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TAF1D Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15710992 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15710992 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15710992

Marca: Invitrogen™ PA563212

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ESLKQMNVGE DLENEDFDSR RYKFLDDDGS ISPIEESTAE DEDATHLEDN ECDIKLAGDS FIVSSEFPVR LSVYLEEEDI T Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 61%, Rat - 57%.

TAF1D is a member of the SL1 complex, which includes TBP (MIM 600075) and TAF1A (MIM 604903), TAF1B (MIM 604904), and TAF1C (MIM 604905), and plays a role in RNA polymerase I transcription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TAF1D
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TAF1D
N.º de referencia del gen Q9H5J8
Alias de gen 2810003M17Rik; 4930553M18Rik; 5930426I11Rik; JOSD3; Josephin domain containing 3; RAFI41; RNA polymerase I-specific TBP-associated factor 41 kDa; TAF(I)41; TAF1D; TAFI41; TATA box binding protein (Tbp)-associated factor, RNA polymerase I, D; TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase I, D, 41kDa; TATA box binding protein associated factor 1D; TATA box binding protein-associated factor, RNA polymerase I, D; TATA box-binding protein-associated factor 1D; TATA box-binding protein-associated factor RNA polymerase I subunit D; TATA-box binding protein associated factor, RNA polymerase I subunit D; TATA-box binding protein associated factor, RNA polymerase I, D; TBP-associated factor 1D; Transcription initiation factor SL1/TIF-IB subunit D
Símbolos de los genes TAF1D
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TAF1D. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101444).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79101
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.