missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAF1B Mouse anti-Human, Clone: OTI2C11, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17650052
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17650052 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17650052

Marca: Origene Technologies CF808719

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Component of RNA polymerase I core factor complex that acts as a GTF2B/TFIIB-like factor and plays a key role in multiple steps during trancription initiation such as preinitiation complex (PIC) assembly and postpolymerase recruitment events in polymerase I (Pol I) transcription. Binds rDNA promoters and plays a role in Pol I recruitment as a component of the SL1/TIF-IB complex and, possibly, directly through its interaction with RRN3.

Especificaciones

Antígeno TAF1B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C11
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica TAF1B
N.º de referencia del gen Q53T94
Alias de gen MGC:9349, RAF1B, RAFI63, SL1, TAFI63
Símbolos de los genes TAF1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-208 of human TAF1B produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9014
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.