Learn More
TAF1B Mouse anti-Human, Clone: OTI2A12, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies CF808691
Encompass_Preferred
Código de producto. 17630042
  • en la oferta / 100 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
Component of RNA polymerase I core factor complex that acts as a GTF2B/TFIIB-like factor and plays a key role in multiple steps during trancription initiation such as preinitiation complex (PIC) assembly and postpolymerase recruitment events in polymerase I (Pol I) transcription. Binds rDNA promoters and plays a role in Pol I recruitment as a component of the SL1/TIF-IB complex and, possibly, directly through its interaction with RRN3.
Especificaciones
Especificaciones
TAF1B
Monoclonal
Unconjugated
TAF1B
MGC:9349, RAF1B, RAFI63, SL1, TAFI63
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
9014
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Western Blot
OTI2A12
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Q53T94
TAF1B
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-208 of human TAF1B produced in E.coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.