Learn More
Tadalafil, MedChemExpress
Código de producto. 16427976
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16427976 100 mg 100 miligramos
16474137 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16427976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY90009A
MedChemExpress Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tadalafil
CAS 171596-29-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19N3O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo IC-351
Información de solubilidad DMSO : ≥ 52 mg/mL (133.54 mM)
SMILES O=C([C@@]1([H])CC2=C([C@@H](C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N15)NC6=C2C=CC=C6)N(C)CC5=O
Peso molecular (g/mol) 389.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.4
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation