Learn More
TADA1L Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7209362 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16819864 20 μL 20 microlitros
16809864 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16819864 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 203371AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The MW of this protein is 37 kDa, and 20337-1-AP specifically recognizes the 37 kDa protein.
Probably involved in transcriptional regulation.
Especificaciones
Antígeno TADA1L
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.59 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TADA1
N.º de referencia del gen Q96BN2, Q99LM9
Alias de gen KIAA0764, RP1 9E21.4, SPT3 associated factor 42, STAF42, TADA1, TADA1L, Transcriptional adapter 1
Símbolos de los genes Tada1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TADA1L Fusion Protein Ag14118
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117143, 27878
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG