Learn More
TADA1L Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16809864 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16809864 150 μL 150 microlitros
16819864 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16809864
Marca: Proteintech 203371AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The MW of this protein is 37 kDa, and 20337-1-AP specifically recognizes the 37 kDa protein.
Probably involved in transcriptional regulation.
Especificaciones
Antígeno TADA1L
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.59 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TADA1
N.º de referencia del gen Q96BN2, Q99LM9
Alias de gen KIAA0764, RP1 9E21.4, SPT3 associated factor 42, STAF42, TADA1, TADA1L, Transcriptional adapter 1
Símbolos de los genes Tada1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TADA1L Fusion Protein Ag14118
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117143, 27878
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG