Learn More
Sartorius Pipetas mecánicas Tacta™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Número de canales:
1
8
12
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,3 to 3 μl
De 0,5 to 10 μl
De 1 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 1000 to 10.000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 500 to 5000 μl
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
50 a 1200 μL
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
- El exclusivo sistema Optilock de Sartorius proporciona flexibilidad para el ajuste del volumen y bloqueo
- Expulsión de puntas controlada y suave con la nueva tecnología Sartorius Optiject
- Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
- Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
- Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Puntas Optifit 10μL, SafetySpace Puntas con filtro: 10μL |
| Espaciado de las puntas ajustable | Yes |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Gris |
| Desechables | Reusable |
| Grip Type | Ergonomic |
| Material | Polypropylene |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Tacta™ |
| Programable | No |
| Mostrar más |