Learn More
Sartorius Pipetas mecánicas Tacta™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Número de canales:
1
8
12
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,3 to 3 μl
De 0,5 to 10 μl
De 1 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 1000 to 10.000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 500 to 5000 μl
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
50 a 1200 μL
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
- El exclusivo sistema Optilock de Sartorius proporciona flexibilidad para el ajuste del volumen y bloqueo
- Expulsión de puntas controlada y suave con la nueva tecnología Sartorius Optiject
- Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
- Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
- Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
Specifications
Specifications
| Puntas compatibles | Puntas Optifit: 200, 350 μl, puntas con filtro SafetySpace: 120 μl |
| Espaciado de las puntas ajustable | Yes |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta |
| Desechables | Reusable |
| Tipo de agarre | Ergonomic |
| Material | Polypropylene |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | Tacta |
| Programable | No |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction