Learn More
Sartorius Pipetas mecánicas Tacta™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15546314 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Número de canales:
1
8
12
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,3 to 3 μl
De 0,5 to 10 μl
De 1 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 1000 to 10.000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 500 to 5000 μl
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
50 a 1200 μL
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de canales Volumen (métrico) Color unitSize
15546314 8 De 0,5 to 10 μl Gris cada uno
15566304 1 De 0,3 to 3 μl Gris cada uno
15576304 1 De 1 to 10 μl Gris cada uno
15586304 1 De 2 to 20 μl 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta cada uno
15596304 1 De 10 to 100 μl Amarillo cada uno
15506314 1 De 20 to 200 μl 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta cada uno
15516314 1 De 100 to 1000 μl Azul cada uno
15526314 1 De 500 to 5000 μl Verde cada uno
15536314 1 De 1000 to 10.000 μl 50 a 1200 μL cada uno
15556314 8 5 a 100 μL 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta cada uno
15566314 8 De 30 a 300 μl Naranja cada uno
15576314 12 De 0,5 to 10 μl Gris cada uno
15586314 12 5 a 100 μL 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta cada uno
15596314 12 De 30 a 300 μl Naranja cada uno
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15546314
Brand: Sartorius LH729120
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El diseño excepcionalmente equilibrado es muy sencillo de usar y muy cómodo de sostener
  • Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
  • El exclusivo sistema Optilock de Sartorius proporciona flexibilidad para el ajuste del volumen y bloqueo
  • Expulsión de puntas controlada y suave con la nueva tecnología Sartorius Optiject
  • Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
  • Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
  • Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Puntas compatibles Puntas Optifit 10μL, SafetySpace Puntas con filtro: 10μL
Espaciado de las puntas ajustable Yes
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris
Desechables Reusable
Tipo de agarre Ergonomic
Material Polypropylene
Número de canales 8
Línea de productos Tacta
Programable No
Esterilidad Non-sterile
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl