Learn More
Sartorius Pipetas mecánicas Tacta™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15536314 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Número de canales:
1
8
12
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,3 to 3 μl
De 0,5 to 10 μl
De 1 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 1000 to 10.000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 500 to 5000 μl
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
50 a 1200 μL
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15536314
Marca: Sartorius LH729090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño excepcionalmente equilibrado es muy sencillo de usar y muy cómodo de sostener
  • Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
  • El exclusivo sistema Optilock de Sartorius proporciona flexibilidad para el ajuste del volumen y bloqueo
  • Expulsión de puntas controlada y suave con la nueva tecnología Sartorius Optiject
  • Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
  • Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
  • Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles 10 a 200 μL
Espaciado de las puntas ajustable Yes
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color 50 a 1200 μL
Desechables Reusable
Tipo de agarre Ergonomic
Material Polypropylene
Número de canales 1
Línea de productos Tacta
Programable No
Esterilidad Non-sterile
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 1000 to 10.000 μl